Tisk…
Overaly, 4500
Dodavatel: 3M
4500WS 4500WM 4500WXL 4500W2XL 4500W3XL 4500W4XL 4500WL
MMMA4500WSEA 4360 CZK
MMMA4500WS MMMA4500WM MMMA4500WXL MMMA4500W2XL MMMA4500W3XL MMMA4500W4XL MMMA4500WL
Overaly, 4500
Jednorázové oděvy
Tento jednoduchý overal vyrobený z odolné PP látky je vhodný pro nebezpečné aplikace, kde je důležitá hygiena a čistota.
  • vynikající ekonomické řešení udržující nositele v čistotě a suchu
  • prodyšná a lehká ochrana
  • dvoucestný zip s těsnící vložkou
  • elastický 2panelový design kapuce, manžety, kotníky a pas
Mezi typické aplikace patří: domácí kutilské použití, lehké průmyslové čištění a údržba.
Hmotnost: 45 g/m²
Certifikace: Kat. I
Objednat
Produktová specifikace
Model 4500
Environmentally Preferable
Tkanina PP
Rod
Aplikace oblečení General Purpose,Laboratory,Industrial
Hmotnost 45 g/m²