Tisk…
VWR®, Kádinky, nízké
Dodavatel: VWR Collection
213-0278EA 2350 CZK
213-0278 213-0279 213-0280 213-0281 213-0282 213-0283 213-0284 213-0285 213-0286 213-0287 213-0288 213-0289 213-0290 213-0291 213-0292 213-0293 213-0294 213-0295 213-0296 213-0297 213-0298 213-0299 213-0300 213-0301 213-0302 213-0303 213-0304 213-0305
VWR®, Kádinky, nízké
Kádinky
Nerezová ocel 18/8
  • robustní a odolné
  • výborná tepelná odolnosti
  • hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
Kompletní řada kovových kádinek pro široký okruh použití v laboratoři. Vhodné pro použití s korozivními materiály. K dispozici jsou kádinky s vyhnutým okrajem, s výlevkou nebo bez výlevky a s uchem nebo bez ucha.