Tisk…
VWR® Advanced 1000, Třepačky orbitální
Dodavatel: VWR Collection
444-2919EA 111920 CZK
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 1000, Třepačky orbitální
Třepačky Třepačky orbitální
Digitální třepačky s regulací pomocí mikroprocesoru jsou ideální pro aplikace míchání s vysokým zatížením, například: buněčných kultur, studii rozpustnosti a procesy extrakce. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Systém míchání Accu-drive zajišťuje výjimečně dobrou regulaci rychlosti otáčení, přesnost, bezpečnost a odolnost. Systém zařízení průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě dokonce i při změně zatížení.
  • Dva nezávislé LED displeje zobrazují rychlost a čas
  • Integrovaný časovač, 1 s až 160 h, ukazuje uplynulý čas nebo odpočítává, automatické vypnutí a zvukový alarm po dokončení programu
  • Lze použít při −10 až +60 °C (max. 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo chladné místnosti
  • Záruka 5 let na motor a hnací mechanismus
Zobrazená rychlost je s přesností na 1 % nastavené rychlosti (když je rychlost vyšší než 100 min⁻¹). Funkce rampování pomalu zvyšuje rychlost na nastavenou hodnotu pro větší bezpečnost. Vestavěný snímač zatížení dokáže detekovat nevyvážený stav a automaticky sníží min⁻¹ na bezpečnou rychlost, aby se zabránilo rozlití a ochránili vzorky. Režim kalibrace rychlosti umožňuje uživateli překalibrovat zobrazení rychlosti a sériový port RS232 poskytuje obousměrnou komunikaci pro záznam dat a ovládání jednotky.
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou, avšak bez nástavců pro uchycení vzorku. Nástavce je nutné objednat zvlášť.