Tisk…
VWR® Standard 3500, Třepačka orbitální
Dodavatel: VWR Collection
444-7023EA 3070 CZK
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500, Třepačka orbitální
Třepačky Třepačky orbitální
Univerzální třepačka s mikroprocesorovým řízením, která je ideální pro základní míchání, bakteriální suspenze, barvení a odbarvování. Ovládání s proměnnou rychlostí zajišťuje konzistentní a rovnoměrné protřepávání. Rychlost je nastavitelná pomocí knoflíku s 1 až 10 nastaveními voliče a funkce rampingu pomalu zvyšuje rychlost na nastavenou hodnotu pro větší bezpečnost.
  • zařízení umožňuje volbu mezi nepřetržitým provozem a časovým programem s délkou 1 až 120 min
  • široký výběr příslušenství
  • zařízení lze používat při teplotách 0 až +40 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo chlazených místnostech
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou, avšak bez nástavců pro uchycení vzorku. Příslušenství je nutné objednat zvlášť.