Tisk…
Záznamník teploty a vlhkosti, bezdrátový EBI 25
Dodavatel: EBRO
1340-6200 1340-6201 1340-6202
620-1562EA 7570 CZK
620-1562 620-1563 620-1564
Záznamník teploty a vlhkosti, bezdrátový EBI 25
Záznamníky dat (Dataloggery)
Součástí záznamového systému EBI 25 je datový záznamník, rozhraní, software pro vyhodnocování a sledování hodnot. Je využíván v potravinářský průmyslu a laboratořích, v zdravotnictví, farmaceutických a chemických oborech, ve skladech, chladicích zařízeních a klimatických komorách.
  • Alarm se signálem přes email/SMS, automatické generování reportů
  • Monitorování měřicích bodů v reálném čase
  • Software funguje jako samostatné řešení
  • Automatická dokumentace
  • Snadná manipulace
  • Celosvětový přístup k naměřeným datům
EBI 25 poskytuje nepřetržité monitorování zboží citlivého na teplotu, jako je krevní plazma nebo léky ve farmaceutickém průmyslu, monitorování teploty a vlhkosti a další měření v chladicích komorách, čistých prostorech a inkubátorech. Rozsah skladovacích teplot –40 až +70 °C.
Certifikace: Dodržování pokynů HACCP; shoda GAMP a GxP; Funkce FDA 21 CFR část 11.
Informace o dodávce: Dodáváno s 3,6 V baterií, která má životnost až 5 let, při době měření 15 minut a hodinové bezdrátové komunikaci. Vyhodnocovací software Winlog.wave je k dispozici na vyžádání.