Tisk…
VWR®, rozdělovače vzorků
Dodavatel: VWR Collection
HAVE205322280EA 20640 CZK
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR®, rozdělovače vzorků
Deliče vzorku
Pro rozdělení prosetého materiálu na reprezentativní vzorky zkušebního síta.
Typ RT 6,3 a 12,5: Model se skládá z 1 ocelového lakovaného stojanu (300×250×270 mm), 1 nerezové hlavy a 3 záchytných misek z cínového plechu (1,75 litru) nebo laminovaného plastu (2 litry).
Typ RT 25, 37,5, 50 a 75: Model se skládá z 1 stojanu (620×260×420 mm), 1 hlavy a 3 záchytných misek s rukojeťmi pro uchopení (8 litrů), všechny komponenty z pozinkované oceli.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel