Tisk…
VWR® Standard and Advanced, Vortexy, třepačky pro mikrodestičky nebo zkumavky
Dodavatel: VWR Collection
444-0985EA 22710 CZK
444-0985 444-0986 444-0992 444-0993
VWR® Standard and Advanced, Vortexy, třepačky pro mikrodestičky nebo zkumavky
Třepačky Vortexy
Standardní vortexový mixér VWR® pro mikrodestičky je analogová jednotka s proměnnou rychlostí s vysokou rychlostí a malou oběžnou dráhou pro účinné míchání mikrodestiček. Mikrotitrační vortexový mixér VWR® Advanced je ideální pro aplikace, které vyžadují opakovatelné výsledky.
  • oba modely jsou sestrojeny pro práci při nepřetržitém provozu
  • ideální pro použití s mikrodestičkami nebo mikrozkumavkami
  • dvojitý nástavec pro mikrodestičky lze objednat jako volitelné příslušenství
  • model Advanced má LED displej pro rychlost a čas
  • lze používat při teplotách 4 na 40 °C (85% relativní vlhkosti, nekondenzující), v inkubátorech nebo chlazených místnostech
Má dotykové ovládání a LED displej pro přesné nastavení rychlosti (rpm) a času (min, s). Díky mikroprocesorovému ovládání zůstává nastavená rychlost stabiliní a třepání konzistentní. Časovač zobrazuje uplynulý čas nebo zbývající nastavený čas, po dosažení nuly se jednotka sama vypne. Oba modely mohou pracovat ve dvou režimech, v dotykovém režimu - 'Touch', který je aktivován přitlačením na nástavec nebo v nepřetržitém režimu - 'On' s nástavcem pro mikrodestičky.
Informace o dodávce: Supplied with a cup head, single microplate holder and a detachable EU type plug with UK and CH adapters. Optional accessories available include cup head, double-microplate holder and spare single-microplate holder.