Tisk…
Centrifugy, stolní, ventilované/chlazené, 5810 / 5810 R (IVD)
Dodavatel: EPPENDORF
5810000.017 5811000.010 5810000.068 5810000.327 5811000.320 5810000.424 5811000.428 5810000.360 5810000.467 5810000.521 5811000.622 5811000.827 5810000.629
521-0076EA 171770 CZK
521-0076 521-0103 521-0143 521-0996 521-0998 521-0997 521-0999 521-1144 521-1146 521-1716 521-1684 521-2054 521-2053
Centrifugy, stolní, ventilované/chlazené, 5810 / 5810 R (IVD)
Centrifugy Centrifugy stolní
Tato spolehlivá odstředivka pro středně až vysoce výkonné aplikace kombinuje mimořádnou všestrannost a kapacitu pro zkumavky i desky s mimořádně kompaktním půdorysem. Adaptéry lopaty a moduly adaptérů lze stohovat, dokud není dosaženo požadované výšky trubky, a poté je spustit na držáky v pravoúhlých lopatách. Stabilní plastové adaptéry jsou robustní konstrukce a lze je v případě kontaminace biologicky aktivním materiálem vzorku snadno čistit, dokonce i celé autoklávovat.
  • vyšší bezpečnost díky funkci automatického rozpoznání typu rotoru, centrifuga nastaví maximální povolenou rychlost
  • snadné a rychlé nastavení času, teploty (chlazené modely), rychlosti/RCF a poloměru
  • celkem 35 uživatelských programů
  • motorizovaný zámek víka
  • 5810-R: Funkce FastTemp umožní rychlé dosažení požadované teploty chlazení, v komoře rotoru je udržována dosažená teplota, dokud je víko zavřeno
Centrifuga 5810/ 5810 R je navržena pro separace kapalných směsí s různou hustotou, především pro zpracování a analýzy vzorků lidského těla v aplikacích in-vitro tak, aby bylo zaručeno, že diagnostická zařízení pro práci in-vitro jsou využívána pro zamýšlené účely.