Tisk…
Laboratorní snímač kvality vzduchu, Halo Sense
Dodavatel: ERLAB CAPTAIRE
AS016010021 AS036020021 AS046030022
ERLAAS016010021EA 28280 CZK
ERLAAS016010021 ERLAAS036020021 ERLAAS046030022
Laboratorní snímač kvality vzduchu, Halo Sense
Systémy monitorování Systémy monitorování životního prostředí
Snímač Halo Sense byl vyvinut k neustálému monitorování vzduchu v laboratoři na široké spektrum výparů a par. Snímač Halo Sense je dodáván ve 3 verzích: pro těkavé organické sloučeniny (VOC), kyseliny a formaldehyd.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://cz.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
  • jednoduchá komunikace systémem pulzního světla LED
  • napájení je zajišťováno v souladu s různými mezinárodními normami
  • kabel RJ45 je součástí dodávky
  • výchozí nastavení: zvukový alarm deaktivovaný, vizuální alarm aktivovaný (oba alarmy lze deaktivovat)
  • možnosti instalace: na strop, na stěnu, na pracovní stůl, nebo pod něj
Když snímač Halo zjistí výpary nebo páry, světelné impulzy měkkého pásku upozorní uživatele, že vzduch je znečištěný.
Uživatel si musí pouze stáhnout aplikaci Erlab eGuard a bude vysílat výstrahy do preferovaného zařízení. Pokud je vzduch v laboratoři znečištěný, umožňuje to uživateli přijmout vhodná opatření dříve, než znečištění dosáhne rizikové úrovně.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Upozornení: There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 