Tisk…
Komory testovací, MKFT
Dodavatel: Binder
9020-0382 9020-0383 9020-0384
BIND9020-0382EA 0 CZK
BIND9020-0382 BIND9020-0383 BIND9020-0384
Komory testovací, MKFT
Komory testovací Komory pro simulaci přírodních podmínek
Řada dynamických klimatických komor MFK byla speciálně vyvinuta jako přesné ohřívací a chladicí komory pro komplexní klimatické zkoušky založené na normách. Jednotky jsou ideální pro rychlé změny teploty s regulací vlhkosti s nízkým teplotním rozsahem až do –70 °C a mají vyšší kapacitu, která přesahuje možnosti běžných zkušebních komor. Vnitřní komora z nerezové oceli má vyhřívání dveří, vyhřívané průhledové okénko s vnitřním LED osvětlením a programovatelnou ochranu proti kondenzaci pro testované materiály.
  • Ovladač MCS může aktivovat čtyři beznapěťové reléové kontakty
  • Technologie předehřívací komory APT line™ a technologie klimatizace poskytují prostorové hodnoty teploty a vlhkosti pro celou pracovní plochu
  • Integrovaná nádrž na vodu o objemu 20 l s upozorněním na alarm v případě nedostatku vody v nádrži na čerstvou vodu
  • Uživatelsky přívětivý barevný LCD displej a snadno čitelný průvodce nabídkou, hodiny reálného času a integrovaný elektronický záznamník map
  • Nezávislé teplotní bezpečnostní zařízení třídy 2 (DIN 12880) s vizuálním alarmem
  • Elektronicky řízený systém zvlhčování a odvlhčování s kapacitním senzorem vlhkosti
  • Nastavitelná rampová funkce, teplotní senzor PT 100 a chladivo R-404A bez freonů
Certifikace: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20. Shoda s DIN EN 60068-2-30: 2006-06, DIN EN 60068-2-38: 2010-06, DIN EN 60068-2-1: 2008-01 DIN EN 60068-3-5:2002-12, MIL STD 331:2005-01 a MIL STD 810:2000-01
Informace o dodávce: s jednou nerezovou policí a zkušebním certifikátem Binder, s chladičem, výparníkem, bezfreonovým chladivem R-404A, čtyřmi kolečky, dvě s brzdou, tepelnou izolací, čidlem PT100 a software APT-COM™ 3 Basic. Jednotky mají ethernetové rozhraní, na levém boku je zabudována průchodka s průměrem 50 mm se silikonovou zátkou, jednotky jsou vybaveny bezpečnostní přípojkou k vodovnímu řádu a k odpadu až do výše 1m. Nabízíme další možnosti příslušenství jako provedení kalibrace a validace, pro více informací můžete navšítívit naše internetové stránky na adrese www.vwr.com nebo můžete kontaktovat svého obchodního zástupce společnosti Avantor . Všechny jednotky MKFT vyžadují třífázový zdroj.