Hydroxid sodný 25% vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Caustic soda
85523.320EA
4650
CZK
85523.320
85523.460
Hydroxid sodný 25% vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Hydroxid sodný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
NaOH MW: 40 g/mol Bod tání: 9 - 10 °C Hustota: 1,274 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 0 UN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated as NaOH) | 24,8 - 25,2 % |
Appearance | Passes test |
CO₃ (as Na₂CO₃) | Max. 1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin (IU/ml) | Max. 2 |
Filtered at 0.2 µm | Confirmed |