Tisk…
Kyselina sírová 95,85 - 96,15% 96% calibration solution of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85652.290EA 3030 CZK
85652.290 85652.320
Kyselina sírová 95,85 - 96,15% 96% calibration solution of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Kyselina sírová
Informace o dodávce: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10.38 °C
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 95.85 - 96.15 %