Tisk…
Anti-SIAH1/SIAH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G7H12]
Dodavatel: Novus Biologicals
NB110-93596 NB110-93596SS
NOVUNB110-93596EA 14130 CZK
NOVUNB110-93596 NOVUNB110-93596SS
Anti-SIAH1/SIAH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G7H12]
Protilátky
Mouse Monoclonal SIAH1/2 Antibody (8G7H12). Tested Applications: Western Blot, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Rat, Drosophila, Porcine, Zebrafish, Mouse (-).
Type: Primary
Antigen: SIAH1/2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu SIAH1/SIAH2
Environmentally Preferable
Název antigenu siah E3 ubiquitin protein ligase 1
Synonyma antigenu Seven in Absentia Homolog 1/2
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon 8G7H12
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Identifikační číslo genu 6477
Izotyp IgG1
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice