Standardní roztok zirkonia pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
85649.180EA
3180
CZK
85649.180
457483C
Standardní roztok zirkonia pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zirkon
- vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
- roztok stanoven titrací
- konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
- celková maximální nejistota měření: 0,5%
- dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO 17025.