Standardní roztok zinku pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456992FEA
4460
CZK
456992F
457162C
85648.180
Standardní roztok zinku pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zinek
- vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
- roztok stanoven titrací
- konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
- celková maximální nejistota měření: 0,5%
- dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO 17025.