Tisk…
Standardní roztok chromu pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
85559.180EA 3180 CZK
85559.180 85763.180
Standardní roztok chromu pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy Standardy kationické Standardy - chrom
  • vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
  • roztok stanoven titrací
  • konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
  • celková maximální nejistota měření: 0,5%
  • dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO 17025.