Standardní roztok berylia pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456662NEA
7260
CZK
456662N
85553.180
Standardní roztok berylia pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standrady - beryllium
- vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
- roztok stanoven titrací
- konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
- celková maximální nejistota měření: 0,5%
- dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Certifikace SRM dle NIST Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025