Standardní roztok barya pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456652LEA
4190
CZK
456652L
85552.180
Standardní roztok barya pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standrady - barium
- vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
- roztok stanoven titrací
- konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
- celková maximální nejistota měření: 0,5%
- dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Certifikace SRM dle NIST Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025