Standardní roztok sodíku pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456902KEA
4460
CZK
456902K
457132T
85581.180
Standardní roztok sodíku pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standardy - sodík
- vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
- roztok stanoven titrací
- konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
- celková maximální nejistota měření: 0,5%
- dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO 17025