Standardní roztok stříbra pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456892CEA
4460
CZK
456892C
85547.180
Standardní roztok stříbra pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standardy - stříbro
- vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
- roztok stanoven titrací
- konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
- celková maximální nejistota měření: 0,5%
- dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikace: Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO 17025