Tisk…
VWR® VWB2, Lázně vodní
Dodavatel: VWR Collection
462-0554EA 24610 CZK
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® VWB2, Lázně vodní
Lázně Lázně vodní, nemíchané
Vodní lázně s dvojitou stěnou, vnitřní stěna z nerezové oceli a vnější z ocelových plátů s povrchovou úpravou. Všechny lázně s výjimkou 2litrového modelu mají vypouštěcí kohout a mohou být využívány s vodou nebo kovovými kuličkami. Lázně od objemu 5 l mají program pro ohřev s kuličkami, který se spouští z hlavní nabídky. Součástí volitelného příslušenství je zátka do odpadu, která chrání před případným ucpáním kuličkou, která by mohla zapadnout do odpadu. Poznámka: Lázně jsou klasifikovány jako bezpečné Safety Class 1, což znamená, že mohou běžet bez dozoru, pokud v nich nejsou používány hořlavé kapaliny.
  • Rychlé zahřátí, přesné řízení teploty
  • Digitální indikátor teploty s třemi teplotními předvolbami
  • Teplotní rozsah okolí 5 až 99 °C
  • Teplotní stabilita ±0,2 °C
  • Nastavitelný poplach nad teplotou chrání vzorky před nadměrným ohřevem
  • Ochrana proti suchému chodu vypíná lázeň, pokud není zjištěna žádná voda nebo nízká hladina vody
  • Časovač odpočtu a zvukový alarm: 1 až 999 minut
Informace o dodávce: Dodáváno s průhledným polykarbonátovým víkem (2litrové lázně mají víko bez pantů) a univerzálním košem. Navíc je možné objednat celou řadu volitelného příslušenství.