Tisk…
VWR® OIML, Závaží kalibrační, s certifikátem, třída E1
Dodavatel: VWR Collection
611-3635EA 8610 CZK
611-3635 611-3636 611-3637 611-3638 611-3639 611-3640 611-3641 611-3642 611-3643 611-3644 611-3645 611-3646 611-3647 611-3648 611-3649 611-3650 611-3651 611-3652 611-3653 611-3654 611-3655 611-3656 611-3657
VWR® OIML, Závaží kalibrační, s certifikátem, třída E1
Závaží Závaží kalibrační
Individuální závaží třídy E1 OIML jsou určena pro zajištění sledovatelnosti mezinárodními standardy hmotnosti (s hodnotami odvozenými od mezinárodního prototypu kilogramu) a závažími třídy E2 a nižší. Používají se také s mikrováhami. Závaží z antimagnetické slitiny kobaltu jsou k dispozici s hodnotami od 1 do 500 mg. Závaží z drátku balená v plastovém pouzdře se snadno skladují. Knoflíková závaží z antimagnetické, korozivzdorné, vysoce leštěné nerezové oceli jsou k dispozici v hodnotách od 1 do 200 g. Závaží balená v More Product Information