Meropenem ≥98%
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
(4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, ICI 194660, Merrem® I.V., SM-7338, (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
16068-10
16068-25
16068-100
16068-50
CAYM16068-10EA
1810
CZK
CAYM16068-10
CAYM16068-25
CAYM16068-100
CAYM16068-50
Meropenem ≥98%
Meropenem
Vzorec:
C₁₇H₂₅N₃O₅S MW: 383,5 g/mol |
MDL Number:
MFCD00864966 CAS číslo: 96036-03-2 |