Tisk…
Brýle ochranné, uvex pheos cx2
Dodavatel: UVEX
9198.285 9198.237 9198.256 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275 9198.261 9198.223 9198.175
111-2152EA 822 CZK
111-2152 111-2148 111-2149 111-2150 111-2151 111-2387 UVEX9198.275 UVEX9198.261 UVEX9198.223 UVEX9198.175
Brýle ochranné, uvex pheos cx2
Brýle
Moderní, sportovně navržené ochranné brýle s inovativní duo komponentní technologií uvex pro maximální pohodlí uživatele.
  • Pohodlná ochrana díky přímo vstřikovanému čelu a nosu
  • Optimální ochrana díky technologii twist bočních stran pro dokonalé a protiskluzové přizpůsobení
  • Duo sférická čočka poskytuje dokonalé zorné pole
  • Vynikající ventilace zajišťuje dobré klima očí
  • Štíhlá geometrie stranic umožňuje kombinaci této specifikace s dalšími OOP (mušky, helmy a čepice)
  • Model CBR65: vylepšený kontrast; redukce modrého světla (ideální pro práci ve tmě); uvolněné vidění pro menší únavu; 65% přenos
Certifikace: EN 166, EN 170