Tisk…
Ion selective electrodes, fluoride, Orion™
Dodavatel: Thermo Orion
9409SC 9609BNWP 9409BN
662-0830EA 22130 CZK
662-0830 662-1539 662-1517
Ion selective electrodes, fluoride, Orion™
Elektrody Elektrody ISE
These fluoride electrodes are designed for measuring free fluoride ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
  • Stable, drift-free potentials
  • Solid-state
  • Sure-Flow™ junction allows easy cleaning and is easy to use in tough samples
Informace pro objednávání: Tyto indikační elektrody vyžadují zvláštní referenční elektrodu, která může být objednána samostatně.