Tisk…
Láhve, široké hrdlo, s vlisy a GLS 80® šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
212863658 212864457 212865453
215-3875EA 884 CZK
215-3875 215-3876 215-3877
Láhve, široké hrdlo, s vlisy a GLS 80® šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
Láhev s širokým hrdlem, vyrobená z čirého borosilikátového skla DURAN® 3.3, se závitem GLS 80® má tři vertikální vlisy na vnitřní ploše,tím je narušen vířivý pohyb a dochází k mnohem efektivnějšímu míchání.
  • Láhve jsou plně autoklávovatelné
  • Snadno čitelná stupnice objemu
  • Velmi dobrá odolnost proti teplotám
  • Kompletní s PP vylévacím kroužkem a šroubovacím uzávěrem GLS 80®
Vlisy zlepšují cirkulaci zespodu a vytvářejí větší radiální míchání. Vlisy také nabízejí další výhody, jako je potlačení tvorby centrálního víru a zmenšení mrtvých zón, kde nedochází k míchání. Kompatibilní s magnetickými míchadly DURAN® GLS 80®, jinými magnetickými míchacími tyčinkami a s celou řadou širokohrdlých uzávěrových systémů GLS 80® pro přidávání nebo odstranění kapaliny při míchání s míchadly. Vlisy jsou vytvarovány do skleněné boční stěny lahví a vytvářejí kontinuální, hladký vnitřní povrch, který usnadňuje čištění.