Tisk…
pH/mV/°C/ISE metry, stolní, Orion™ Versa Star Pro™
Dodavatel: Thermo Orion
VSTAR40A VSTAR40A2 VSTAR40B2 VSTAR40B
662-2306EA 60670 CZK
662-2306 662-2307 662-2309 662-2308
pH/mV/°C/ISE metry, stolní, Orion™ Versa Star Pro™
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto stolní měřiče s vodivostním modulem vyhovují náročným aplikacím při stanovení pH, koncentrace iontů, mV, ORP a teploty. Měřiče mohou pracovat s vyměnitelnými měřicími moduly, tak může uživatel provádět měření na čtyřech samostatných kanálech a zcela přizpůsobit měření svým specifickým požadavkům.
  • barevný displej s nastavitelnou velikostí textu; numerická klávesnice; indikátor stability měření
  • funkce Auto-Read zmrazí stabilní hodnoty na displeji; každý kanál má deset metod chráněných heslem
  • zvukové alarmy automaticky upozorní na dosažení nastavené hodnoty offsetu, horní/dolní mezní hodnoty a kalibračního časového intervalu
  • funkce záznamníku ukládá a označí datem a časem až 2000 naměřených údajů zvoleným ID elektrody, ID vzorku a ID účtu
  • funkce kalibračního záznamu ukládá deset posledních kalibrací každého parametru i s grafem pro vícebodové kalibrace pH a ISE
  • pokročilé funkce ISE zahrnují nelineární volitelný automatický blank, stabilitu nízkého rozsahu a ID elektrody s ověřením kalibrace
  • snadný přenos dat do počítače přes připojení USB nebo RS232
Díky krytí IP54 je chráněn před prachem a postříkáním, pokud je pracovní plocha nedostatečná, může být namontován na stěnu.
Pokud je přístroj Orion Versa Star Pro používán se softwarem Orion Navigator Pro, lze vytvářet elektronické datové záznamy a heslem chráněné podklady pro audity, které mohou být využity pro soulad s požadavky 21 CFR části 11, při doplnění vlastními IT protokoly, doloženými SOP a záznamy o školení. * Software Orion Navigator Pro nabízí nastavení víceúrovňového přístupu pro správce a až 10 uživatelů. Rozsah nastavení systému se pohybuje od úplného přístupu až k základnímu oprávnění pro pouhé čtení záznamů. Software Navigator Pro řídí všechny funkce přístroje, včetně nastavení přístroje, kalibraci, měření a reportování, tak zajišťuje integritu dat a kompletní podklady pro audit.
Funkce a výhody
- vytváří elektronické záznamy a podpisy
- vytváří elektronické záznamy pro auditní stopu
- zabraňuje přístupu neoprávněným osobám
- ochrana heslem se správou systému pro až 10 uživatelů
- všechny funkce přístroje včetně nastavení, kalibrace a měření jsou ovládány počítačem
- vedení záznamů v digitální podobě
Temperature (metric) operating: 5 to 45 °C (ambient). Isopotential point: 7,000 pH (adjustable), 1,000 ISE (adjustable). Three year meter and module warranty.
Certifikace: TUV 3-in-1 and FCC class A.
Informace o dodávce: přístroj je dodáván buď s jedním nebo dvěma moduly VSTAR-ISE pH/ISE, stojanem pro elektrody, univerzálním napájecím adaptérem, CD s literaturou, tištěnou příručkou pro rychlý start, kabelem rozhraní počítače a zkušebním certifikátem. Soupravy navíc obsahují elektrody a další příslušenství.
Upozornení: * Každá laboratoř je zodpovědná za validaci softwaru Navigator Pro pro jeho zamýšlené použití, včetně všech regulačních požadavků.