Tisk…
Bromid draselný 99,0, powder_white crystalline ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0219142680 0219142690 0219142691
ICNA0219142680EA 693 CZK
ICNA0219142680 ICNA0219142690 ICNA0219142691
Bromid draselný 99,0, powder_white crystalline ACS
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435
Bod tání: ~734 °C (lit.)
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Assay ≥99,0%
pH (5% aq soln) 5,0 - 8,8
Insoluble Matter <0,005%
Bromate (BrO3) <0,001%,
Iodate (IO3) <0,001%
Chloride (cl) <0,2%
Iodide (I) <0,001%
Sulfate (SO4) <0,005%
Barium (Ba) <0,002%
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
Iron (Fe) <5 ppm
Calcium (Ca) <0,002%
Magnesium (Mg) <0,001%,
Sodium (Na) <0,02%