Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.0%, powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonyms: Barium dichloride
0219141080 0219141090
ICNA0219141080EA 555 CZK
ICNA0219141080 ICNA0219141090
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.0%, powder ACS
Chlorid barnatý dihydrát
Soluble in water.
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form White Granular Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay ≥99.0%
Heavy Metals ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Loss on Drying 14,0 - 16,0%
pH 5,2 - 8,2 (5% aq soln)
Oxidizing Substances (as NO3) ≤0,005%
Calcium ≤0,05%
Potassium ≤0,0025%
Sodium ≤0,005%
Strontium ≤0,1%
Iron ≤2 ppm