Tisk…
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide), off-white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0215805083 0215805091
ICNA0215805083EA 3560 CZK
ICNA0215805083 ICNA0215805091
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide), off-white powder
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide)
N,N'-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide) is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase, ALDH1A2.
Vzorec: C₁₂H₂₀Cl₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00000841
CAS číslo: 1477-57-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard