Citran železito-amonný, brown powder
Dodavatel: MP Biomedicals
|
Varování
|
0215804080
0215804090
ICNA0215804080EA
754
CZK
ICNA0215804080
ICNA0215804090
Citran železito-amonný, brown powder
Citran železito-amonný
Ferric Ammonium Citrate is supplemented to the growth media as a source of iron for the micro-organism to be analysed.
- Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in alcohol.
Vzorec:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ Bod varu: 2735 °C (1013 hPa) (lit.) Bod tání: 1539 °C (lit.) Hustota: 7,87 g/cm³ (25 °C) (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013099 CAS číslo: 1185-57-5 |
Výsledky specifikačního testu
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |
Iron Content | 16.5 - 18.5% |