Tisk…
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 678 CZK
ICNA0215487525 ICNA0215487580
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
Bod tání: 342…345° F (lit.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012886
CAS číslo: 2576-47-8