Tisk…
Benztropine mesylate, white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
0215362625 0215362680
ICNA0215362625EA 1710 CZK
ICNA0215362625 ICNA0215362680
Benztropine mesylate, white powder
Benztropine mesylate
Soluble in water.
Vzorec: C₂₂H₂₉NO₄S
MDL Number: MFCD00074784
CAS číslo: 132-17-2