Tisk…
Dusičnan měďnatý trihydrát, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
0215350180 0215350190
ICNA0215350180EA 1060 CZK
ICNA0215350180 ICNA0215350190
Dusičnan měďnatý trihydrát, powder
Dusičnan měďnatý trihydrát
Vzorec: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241.6
Bod tání: 114
MDL Number: MFCD00149671
CAS číslo: 10031-43-3
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671