Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát ≥99%, crystals ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
0215251480 0215251490
ICNA0215251480EA 1010 CZK
ICNA0215251480 ICNA0215251490
Chlorid měďnatý dihydrát ≥99%, crystals ACS
Chlorid měďnatý dihydrát
Copper(II) chloride catalyzes the chlorination in the production of vinyl chloride and dichloroethane.
Soluble in water.
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
UN: 2802
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Insoluble Matter <0.01%
Nitrate ≤0,015%
Sulfate ≤0,005%
Nickel ≤0,01%
pH 3.0 - 3.8 (Lit.)
Iron ≤0,005%
Potassium ≤0,01%
Calcium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Purity ≥99%