Tisk…
Jodid amonný, powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
0215249680 0215249690
ICNA0215249680EA 2280 CZK
ICNA0215249680 ICNA0215249690
Jodid amonný, powder ACS
Jodid amonný
Vzorec: NH₄I
MDL Number: MFCD00011424
CAS číslo: 12027-06-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C), Desiccate, Protect from light
Assay ≥99.0%
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,05%
Chloride and Bromide ≤0,005%
Phosphate ≤0,001%
Sulfate ≤0,05%
Barium ≤0,002%
Iron ≤5 ppm