Tisk…
Arabská guma, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
0215121880 0215121890 0215121891
ICNA0215121880EA 1130 CZK
ICNA0215121880 ICNA0215121890 ICNA0215121891
Arabská guma, powder
Arabská guma
MDL Number: MFCD00081264
CAS číslo: 9000-01-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Synonyms Gum Arabic; Arabic Gum; Australian Gum; Acacia Syrup; Indian Gum; Senegal Gum; Wattle Gum
Form Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Heavy Metals ≤0,004%
Moisture Content ≤15%
Total Ash ≤4,0%
Acid Insoluble Ash ≤0,5%
Lead (Pb) ≤0,001%
Insoluble Residue ≤50,0 mg/5,0 g
Arsenic (As) ≤3 ppm