Tisk…
Evans blue ~85% (dye content), black powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215110805 0215110850
ICNA0215110805EA 1140 CZK
ICNA0215110805 ICNA0215110850
Evans blue ~85% (dye content), black powder
Evans blue
Evans Blue used in double-labeling procedure for studying axonal branching.
  • Dye content: ~85%
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004021
CAS číslo: 314-13-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (H₂O) 601 - 611nm