Tisk…
2-Deoxy-D-galactose, white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
0215080001 0215080005 0215080025
ICNA0215080001EA 2400 CZK
ICNA0215080001 ICNA0215080005 ICNA0215080025
2-Deoxy-D-galactose, white powder
2-Deoxy-D-galactose
Inhibitor of fucosylation.
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014649
CAS číslo: 1949-89-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Melting Point 109 - 119°C
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=4, H₂O) +54.8° to +66.3°