Tisk…
2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt ≥97%, white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215079410 0215079425 0215079480
ICNA0215079410EA 2170 CZK
ICNA0215079410 ICNA0215079425 ICNA0215079480
2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt ≥97%, white powder
2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₉P₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083610
CAS číslo: 72003-83-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Purity ≥97%