Tisk…
Hydrogensiřičitan sodný, powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
0215257390 0215257380
ICNA0215257390EA 3340 CZK
ICNA0215257390 ICNA0215257380
Hydrogensiřičitan sodný, powder ACS
Hydrogensiřičitan sodný
Vzorec: HNaO₃S
MDL Number: MFCD00167602
CAS číslo: 7631-90-5
UN: 2693
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Synonyms Sodium hydrogensulphite
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥58,5% SO2
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride ≤0,02%
Iron ≤0,002%