Tisk…
bromtymolová modř sodná sůl, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
0215052405 0215052425
ICNA0215052405EA 1100 CZK
ICNA0215052405 ICNA0215052425
bromtymolová modř sodná sůl, powder
bromtymolová modř sodná sůl
Vzorec: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MDL Number: MFCD00077263
CAS číslo: 34722-90-2