Tisk…
Kyselina galová monohydrát, powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
0215252590 0215252580
ICNA0215252590EA 8060 CZK
ICNA0215252590 ICNA0215252580
Kyselina galová monohydrát, powder ACS
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14
Bod tání: 250
Bod vzplanutí: 250
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Synonyms 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate
Assay ≥98,0%
Insoluble Matter ≤0,01%
Residue on Ignition ≤0,05%
Sulphate (SO4) ≤0,02%