Tisk…
o-Fenylendiamin
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
0215182850 0215182883
ICNA0215182850EA 2130 CZK
ICNA0215182850 ICNA0215182883
o-Fenylendiamin
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
MDL Number: MFCD00007721
CAS číslo: 95-54-5
UN: 1673
ADR: 6.1,III