Tisk…
Tricaprin, white solid
Dodavatel: MP Biomedicals
0210529701 0210529705
ICNA0210529701EA 2290 CZK
ICNA0210529701 ICNA0210529705
Tricaprin, white solid
Tricaprin
Soluble in chloroform (100 mg/ml) and ethanol.
Soluble in ethanol.
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₃₃H₆₂O₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036239
CAS číslo: 621-71-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes