Tisk…
Vitamin A palmitate in corn oil, >1,000,000 IU/g, clear yellow liquid
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0210326325 0210326380
ICNA0210326325EA 2850 CZK
ICNA0210326325 ICNA0210326380
Vitamin A palmitate in corn oil, >1,000,000 IU/g, clear yellow liquid
Vitamin A palmitate
  • Presentation : Clear Yellow Liquid
Storage: under nitrogen.
Vzorec: C₃₆H₆₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00019414
CAS číslo: 79-81-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Activity >1,000,000 IU/g