Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát, white crystalline powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0210294980 0210294990 0210294991
ICNA0210294980EA 2370 CZK
ICNA0210294980 ICNA0210294990 ICNA0210294991
Chlorid cínatý dihydrát, white crystalline powder
Chlorid cínatý dihydrát
Soluble in hydrochloride.
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8,III