Škrob, rozpustný Potato, powder, reagent
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
0210293590
0210293591
ICNA0210293590EA
2560
CZK
ICNA0210293590
ICNA0210293591
Škrob, rozpustný Potato, powder, reagent
Škrob, rozpustný
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS číslo: 9005-84-9 Merck Index: 13,08878 |
Výsledky specifikačního testu
Identity Test | Passes |
Source | Potato |
FTIR | Conforms to Standard |
Moisture Content |
|
pH (2% aq soln) | 5 - 7 |