L(+)-Ramnóza monohydrát ∼99%, powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Synonyms:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
0210280905
0210280910
0210280925
0210280950
0210280980
ICNA0210280905EA
1740
CZK
ICNA0210280905
ICNA0210280910
ICNA0210280925
ICNA0210280950
ICNA0210280980
L(+)-Ramnóza monohydrát ∼99%, powder
L(+)-Ramnóza monohydrát
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution)
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec:
C₆H₁₂O₅·1H₂O MW: 182.17 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149363 CAS číslo: 10030-85-0 Merck Index: 12,08338 |
Výsledky specifikačního testu
Identity Test | Passes |
Purity | ~99% |
FTIR | Conforms to Standard |
Melting Point | 91 - 101 °C |
Moisture | Report Result |
Optical Rotation (c=4, H₂O, NH₃) | +8.2 ± 1° |