Tisk…
L-Cystin ~99%, crystalline
Dodavatel: MP Biomedicals
0210145425 0210145480 0210145490 0210145491
ICNA0210145425EA 1110 CZK
ICNA0210145425 ICNA0210145480 ICNA0210145490 ICNA0210145491
L-Cystin ~99%, crystalline
L-Cystin
50 mg/ml, 1 M HCl.
Solubility: 50 mg/ml, 1 M HCl.
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064228
CAS číslo: 56-89-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Purity 98.5 - 101.0%
FTIR Conforms to Standard
Moisture ≤0.5%
Optical Rotation (c=1,1N HCl) –210 to –230°